Documentos Principais
916587
Sigma-Aldrich
3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
≥95%
Sinônimo(s):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
305.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
Boc
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(C2=CC(C(O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-9-7-12(8-10-18)13-5-4-6-14(11-13)15(19)20/h4-6,11-12H,7-10H2,1-3H3,(H,19,20)
chave InChI
PDPYHAXCPUSEMT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)