Key Documents
916897
Sigma-Aldrich
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18ClNO
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: linker
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1=CC(C2CCNCC2)=CC=C1.Cl
Aplicação
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informações legais
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)