22880
Chloroacetyl chloride
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Chloroacetic chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
60 mmHg ( 41.5 °C)
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
p.e.
105-106 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.419 g/mL at 20 °C
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2
chave InChI
VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-chloro-N-(pyridine-2-yl)acetamide via N-acylation of pyridin-2-amine
- chloroacetyl cellulose by reacting with cellulose in N,N-dimethylformamide
- azetobenzothiazine derivatives by reacting with 1,3-benzothiazines in the presence of a base in refluxing toluene
- 2-chloro-1-(3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazol-1-yl)-ethanones by reacting with 3,5-diaryl-4,5-dihydropyrazoles
- chloroacetyl isatins by reacting with isatins under microwave conditions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?