Documentos
8.08671
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine
About This Item
Fórmula linear:
2,6-(CH3)2C6H3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
201-758-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
490 °C
potência
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
216 °C/1013 hPa
pf
10-12 °C
temperatura de transição
flash point 92 °C
solubilidade
13 g/L
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Dimethylaniline for synthesis. CAS 87-62-7, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃NH₂.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup