NWKITNC
Immobilon® -NC Nitrocelluose NOW Bundle
2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane, 1 dispenser included
Sinônimo(s):
nitrocellulose transfer membrane, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Immobilon®-NC NOW Bundle, 2 rolls, 8.5 cm x 10 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane, 1 dispenser included
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 2 roll dispenser box of 1
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
8.5 cm × 10 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
método de detecção
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Compatibilidade
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red