Documentos Principais
MAB8906
Sigma-Aldrich
Anticorpo antissarampo, nucleoproteína, clone 83KKII
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Rubeola
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
83KKII, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O sarampo é uma doença febril aguda e altamente contagiosa, que era uma das doenças virais mais comuns em crianças pequenas. Embora o sarampo tenha sido efetivamente controlado nos últimos anos pelo uso de vacinas vivas de vírus atenuado, ele continua a ter um sério impacto na saúde humana, como evidenciado por sua persistência contínua nos países em desenvolvimento. O sarampo é caracterizado por uma doença com sintomas prodrômicos, com febre que aumenta rapidamente e culmina em uma erupção cutânea maculopapular generalizada. O aparecimento de manchas de Koplik no epitélio bucal durante ou após a fase prodrômica é característico do sarampo. O vírus do sarampo pertence à família Paramyxoviridae e é um membro do gênero Morbillivirus. O sarampo é um vírus pleomórfico envelopado cujo diâmetro varia de 100 a 250 nm com um RNA linear de fita simples. As células infectadas contêm grandes quantidades de antígeno de proteína nuclear, que é a principal proteína interna do vírus do sarampo. Consequentemente, a parte dominante da resposta de anticorpos ao vírus do sarampo envolve o antígeno de proteína nuclear.
Especificidade
MAB8906 reconhece a nucleoproteína do vírus do sarampo por imunoensaio enzimático de captura.
Imunogênio
Epítopo: nucleoproteína
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
ELISA de captura: Usou-se uma diluição de 1:5.000-1:10.000 de um lote anterior em ELISA.
Imunofluorescência indireta: Um lote anterior deste anticorpo foi usado em imunofluorescência indireta.
Imuno-histoquímica Análise: Uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou a nucleoproteína do sarampo em células infectadas com o vírus do sarampo.
Diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Este anticorpo antissarampo, nucleoproteína, clone 83KKII, é validado para uso em ELISA e IF para a detecção de sarampo.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Formato: Purificado
IgG monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo líquido em PBS com 0,1% de azida sódica.
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lâminas de controle de sarampo, número do catálogo 5031-5
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Measles virus entry through the signaling lymphocyte activation molecule governs efficacy of mantle cell lymphoma radiovirotherapy.
Miest, TS; Frenzke, M; Cattaneo, R
Molecular Therapy null
Daria Jacob et al.
PloS one, 9(1), e86658-e86658 (2014-01-30)
Yeasts are largely used as bioreactors for vaccine production. Usually, antigens are produced in yeast then purified and mixed with adjuvants before immunization. However, the purification costs and the safety concerns recently raised by the use of new adjuvants argue
Adherens junction protein nectin-4 is the epithelial receptor for measles virus.
Muhlebach, MD; Mateo, M; Sinn, PL; Prufer, S; Uhlig, KM; Leonard, VH; Navaratnarajah et al.
Nature null
Lung involvement in childhood measles: severe immune dysfunction revealed by quantitative immunohistochemistry.
Talib Moyses Moussallem,Fernanda Guedes,Elaine Raniero Fernandes,Carla Pagliari et al.
Human Pathology null
Ludmila Perelygina et al.
Frontiers in immunology, 12, 796065-796065 (2022-01-11)
Rubella virus (RuV) has recently been found in association with granulomatous inflammation of the skin and several internal organs in patients with inborn errors of immunity (IEI). The cellular tropism and molecular mechanisms of RuV persistence and pathogenesis in select