Documentos Principais
MAB8906F
Sigma-Aldrich
Anticorpo antissarampo, nucleoproteína, clone 83KKII, conjugado com FITC
clone 83KKII, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Rubeola
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
83KKII, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
MAB8906F reconhece a nucleoproteína do vírus do sarampo por imunoensaio enzimático de captura.
Imunogênio
Epítopo: nucleoproteína
Aplicação
Anticorpo antissarampo, nucleoproteína, clone 83KKII, conjugado com FITC é um anticorpo contra o sarampo para uso em ELISA e IF.
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
Imunoensaio enzimático de captura
IFA
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Purificado por proteína-A Sepharose. 1 mg/ml em PBS com 0,1% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Manter a 2-8 °C.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas Mourez et al.
Virology, 419(2), 117-125 (2011-09-06)
We generated a replicating chimeric measles virus in which the hemagglutinin and fusion surface glycoproteins were replaced with the gp160 envelope glycoprotein of simian immunodeficiency virus (SIVmac239). Based on a previously cloned live-attenuated Schwarz vaccine strain of measles virus (MV)
Histologic and molecular correlates of fatal measles infection in children.
Jose Antonio Plaza, Gerard J Nuovo
Diagnostic molecular pathology : the American journal of surgical pathology, part B null
Brigitta M Laksono et al.
Journal of virology, 92(8) (2018-02-14)
Measles is characterized by a transient immune suppression, leading to an increased risk of opportunistic infections. Measles virus (MV) infection of immune cells is mediated by the cellular receptor CD150, expressed by subsets of lymphocytes, dendritic cells, macrophages, and thymocytes.