Key Documents
Z265977
Dissecting scissors
L 4 1/2 in., Sharp, straight
Sinônimo(s):
Surgical scissors, cutting tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122408
NACRES:
NB.35
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
4 1/2 in.
Descrição geral
Stainless steel dissecting instruments
Aplicação
Dissecting scissors have been used to cut the stem of Arabidopsis during the separation of the male gametophyte.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Stainless steel forceps Dissecting
Z168793
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, straight
Z168777
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, straight, L 5 in.
Z168815
Scissor-handle forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps
Scissor-handle forceps Halstead mosquito, curved, L 5 in.
Z168823
Scissor-handle forceps
Scalpel handles No. 3, stainless steel
Sigma-Aldrich
S2896
Scalpel handles