S3271
Micro-dissecting scissors
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
Sinônimo(s):
Dissection Scissors, Scissors for Dissection
About This Item
Código UNSPSC:
41122408
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
curved, sharp point stainless steel
tamanho
4 in.
Aplicação
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)