Key Documents
Z168726
Stainless steel forceps
Specimen, L 4 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
embalagem
pack of 1 ea
Comprimento
4 1/2 in.
Descrição geral
with serrated tips
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Dumont
Z168742
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 12 in.
Z225622
Stainless steel forceps
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Stainless steel forceps Reverse action
Z168769
Stainless steel forceps