Documentos Principais
AB1060
Sigma-Aldrich
Anti-Rubella Antibody
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
German Measles
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (hemagglutination)
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
Especificidade
Rubella virus, purified virons. No cross-reactivity with Vero cells.
Imunogênio
Strain HPV77.
Aplicação
Detect Rubella using this Anti-Rubella Antibody validated for use in ELISA, IF, WB, HI.
Hemagglutination inhibition: >1:512
Indirect immunofluorescence: >1:2,560
ELISA
Immunoblotting; unboiled samples in 1mM DTT and 2% SDS only.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Format: Purified
IgG fraction (95% pure). In PBS (0.01 M, pH 7.2) with 0.1% sodium azide.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2