Vero C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6]
85020206, African green monkey kidney, Epithelial
Sinônimo(s):
Vero 76 Clone E6 Cells, Vero Cells, Vero E6 Cells, VeroC1008 Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Vero C1008 [Vero 76, clone E6, Vero E6], 85020206, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
fonte biológica
African green monkey kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 60
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)