Documentos Principais
BHK 21 STRAIN 31
93120840, hamster kidney, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
BHK 21 STRAIN 31, 93120840
fonte biológica
hamster kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Hamster Syrian kidney
Descrição de linhagem celular
Used extensively for the production of foot and mouth disease virus.
Aplicação
Virus studies
Meio de cultura
GMEM + 2mM Glutamine + 10% Tryptose Phosphate Broth + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.