MAB8920
Anti-Measles Blend Antibody, hemagglutinin & matrix protein, clones CV1, CV4, CV8, CV9
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Rubeola
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CV1, monoclonal
CV4, monoclonal
CV8, monoclonal
CV9, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Indirect Immunofluorescence at 1:100-1000.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1