MAB9251
Anti-Rubella Antibody, capsid, clone C8
ascites fluid, clone C8, Chemicon®
Sinônimo(s):
German Measles
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C8, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
forma física
Armazenamento e estabilidade