AB5467
Anti-AANAT Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Arylalkylamine N-acetyltransferase, SNAT, Serotonin Acetylase, EC 2.3.1.87
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, sheep, fish, human, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AANAT(15)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL:
Night adapted rat pineal gland. Expression is light sensitive; highest levels are obtained from animals at night.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1