Key Documents
938661
Sigma-Aldrich
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide
new
contains MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
N Methacrylamide, N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-2-methyl-2-propenamide, Cross linkers, Drug delivery crosslinker, HEEMAM, HEOEMA, Polyacetals, Stimuli-responsive, Trigger cleavable crosslinker, Water-soluble crosslinker
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Código UNSPSC:
12162008
forma
liquid (or paste)
Nível de qualidade
contém
MEHQ as inhibitor
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide can be used to synthesize polyacetal polymers. Tri(ethylene glycol) (N-hydroxyethoxy)ethyl methacrylamide which is a pH sensitive crosslinker and monomer containing acetal group can be synthesized from N-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]methacrylamide.
Aplicação
  • Targeted drug delivery application
  • Water soluble and cross linkable
  • Stimuli-responsive hydrogels *
  • Radical polymerization
Características e benefícios
  • Water soluble and high water absorption
  • Biodegradable and biocompatible
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)