Documentos Principais
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
118.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
211-076-1
pressão de vapor
12.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
208 °C
potência
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
120-122 °C/1013 hPa
pf
-74 °C
temperatura de transição
flash point 35 °C
solubilidade
34 g/L
densidade
0.84 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup