Documentos Principais
W347507
Sigma-Aldrich
Trithioacetone
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-s-trithiane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18S3
Número CAS:
Peso molecular:
222.43
Número FEMA:
3475
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.009
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.54 (lit.)
p.e.
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
pf
24 °C (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
chave InChI
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 0.35-0.50 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Roast beef.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W347507-1KG
W347507-250G
W347507-25G
W347507-SAMPLE-K4061837820519
W347507-100G-K4061837820496
W347507-100G
W347507-1KG-K4061835567065
W347507-250G-K
W347507-25G-K4061837820502
W347507-SAMPLE