900814
SLAP TM
≥95%
Sinônimo(s):
2-(((Trimethylsilyl)methyl)thio)ethanamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.4811
densidade
0.90746 g/mL
grupo funcional
amine
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCSC[Si](C)(C)C
Aplicação
Outras notas
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
78.89 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.