804088
SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M Reagent
Sinônimo(s):
tert-butyl 4-(aminomethyl)-4-((tributylstannyl)methoxy)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.492
densidade
1.146
grupo funcional
amine
ether
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COC1(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)CN)CCCC
InChI
1S/C12H23N2O3.3C4H9.Sn/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-12(9-13,16-4)6-8-14;3*1-3-4-2;/h4-9,13H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
LEBKPKYDLQUOJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Outras notas
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.