900756
SLAP M
≥95%
Sinônimo(s):
2-((Trimethylsilyl)methoxy)ethan-1-amine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOC[Si](C)(C)C
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.