900399
SLAP N-Bn Pip Reagent
95%
Sinônimo(s):
N1-Benzyl-N1-((trimethylsilyl)methyl)ethane-1,2-diamine
Ensaio
95%
Formulário
liquid (paste)
índice de refração
n/D 1.5071
densidade
0.9366 g/mL
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](CN(CCN)Cc1ccccc1)(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2Si/c1-16(2,3)12-15(10-9-14)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,9-12,14H2,1-3H3
chave InChI
OIVATBFWYNCAKW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
198.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
92.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.