577014
Bis(trimetilsilil) amida de lítio
1 M in tert-butyl methyl ether
Sinônimo(s):
Hexametildissilazano
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
1 M in tert-butyl methyl ether
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?