900403
SLAP HydroPyrrolopyrazine Reagent
Sinônimo(s):
(S)-(1-((Trimethylsilyl)methyl)pyrrolidin-2-yl)methanamine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
densidade
0.8846 g/mL
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Outras notas
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
81 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.