8.43942
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in ethyl acetate) for synthesis T3P
Sinônimo(s):
2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, Propylphosphonic anhydride, T3P
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
97 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
temperatura de transição
flash point -4 °C (ethyl acetate)
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- Cyclization of Linear Tetrapeptides Containing N‐Methylated Amino Acids: The study reports the synthesis of naturally occurring cyclotetrapeptides using 1-propanephosphonic acid anhydride, noting unexpected findings in cyclization patterns. (Zhang et al., 2017).
Nota de análise
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - ethyl acetate
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - ethyl acetate