Documentos
8.43944
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
temperatura de transição
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
densidade
1.094 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - (Dimethylformamide)
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - (Dimethylformamide)