81801
Propylphosphonic anhydride solution
technical, ~50% in DMF
Sinônimo(s):
1-Propanephosphonic anhydride solution, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide solution, PPACA, T3P®
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
forma
solution
concentração
~50% in DMF
cadeia de caracteres SMILES
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
chave InChI
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
- Broad functional group tolerance
- Low epimerization tendency
- By-products are water-soluble
- High yield and purity
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
62 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?