WHA10421030
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 200 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z698121, fiber filters, glass filter
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, diam. 50 mm
Materiais
borosilicate glass membrane
circles
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 200 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10421030
Whatman Article No. 28415407 (US reference)
Diâmetro
50 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Inorganic binder provides increased strength
- Temperature resistant up to 500°C
- Medium filtration speed
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)