WHA10400014
Whatman® nitrocellulose filter discs 12 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z696927, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Produtos recomendados
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 12 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10400014
Whatman Article No. 28414921 (US reference)
Diâmetro
50 mm
tamanho de poro
12 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)