Documentos Principais
Z173398
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type adapter
Joint cap with stopcock, female joint: threaded 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Junta
female joint: threaded14/20
Descrição geral
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)