295183
Cyclopropane
≥99%
Sinônimo(s):
Trimethylene (6CI)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.45 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
928 °F
Lim. expl.
10.4 %
p.e.
−33 °C (lit.)
pf
−128 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CC1
InChI
1S/C3H6/c1-2-3-1/h1-3H2
chave InChI
LVZWSLJZHVFIQJ-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.
Protocolos
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne