Kluczowe dokumenty
28668-U
Supelco
MET-Biodiesel Capillary GC Column
L × I.D. 14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard, df 0.16 μm, Beta value 828
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32110502
NACRES:
SB.54
Materiały
metal
Parametry
-60-400 °C temperature (isothermal or programmed)
Wartość beta
828
df
0.16 μm
metody
gas chromatography (GC): suitable
dł. × śr. wewn.
14 m × 0.53 mm , plus integrated 2m x 0.53 mm I.D. guard
Zastosowanie
agriculture
biofuels
clinical
food and beverages
typ kolumny
capillary non-polar
Opis ogólny
Zastosowanie: Ta wytrzymała metalowa kolumna została zaprojektowana specjalnie do oznaczania wolnej i całkowitej gliceryny w próbkach biodiesla B100. Kolumna ochronna o długości 2 m jest wstępnie zamocowana.
Kod USP: Brak
Faza:
  • Wiązanie
  • Zastrzeżony
Temp. Granice:
  • -60 °C do 400 °C (izotermicznie lub programowo)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
Protokoły
Determination of Free and Total Glycerin in B100 Biodiesel
Determination of Triglycerides and Waxes in Food Products Using Cool On-Column Injection and the MET-Biodiesel Capillary Column
Oznaczanie triglicerydów i wosków w produktach spożywczych przy użyciu chłodnego wtrysku na kolumnie i kolumny kapilarnej MET-Biodiesel
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCPokaż więcej