Kluczowe dokumenty
44893-U
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein Solution
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonim(y):
Monoolein solution, Biodiesel impurity
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D6584
opakowanie
pkg of 3 mL
stężenie
5000 μg/mL in pyridine
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
single component solution
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)