Kluczowe dokumenty
394866
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
synthesis grade
Synonim(y):
N-Trimethylsilyl-N-methyl trifluoroacetamide, MSTFA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
synthesis grade
Poziom jakości
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
8.8 mmHg ( 27 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
współczynnik refrakcji
n20/D 1.38 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
Klucz InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Improved silylation procedure for simultaneous detection of steroid hormones 17-α-ethynylestradiol and estrone.
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2