Key Documents
SML3037
MTSSL
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-, 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy, MTS, MTS (spin label), MTSL
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O]N1C(C)(C)C=C(C1(C)C)CSS(=O)(C)=O
InChI
1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Klucz InChI
BLSCGBLQCTWVPO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3