44896-U
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution
1000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonim(y):
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D6584
opakowanie
pkg of 5 mL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
stężenie
1000 μg/mL in pyridine
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
format
single component solution
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.