49446-U
EN 14105/D6584 Monoglyceride Stock Solution
10 mg/mL each component in pyridine, analytical standard
Synonim(y):
Biodiesel impurity, Commercial Mixture of Monoglycerides, Monoglyceride mix, Monoglyceride mixture, Monoglyceride standard, Monoglycerides
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D6584
DIN EN 14105 (2003)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 mg/mL each component in pyridine
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
petroleum
format
multi-component solution
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Analit
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protokoły
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.