Kluczowe dokumenty
G004836
Analiza GC glicerydów w smalcu na biodieslu MET
suitable for GC
About This Item
metody
gas chromatography (GC): suitable
parametry testowe
column: MET-Biodiesel, 14 m x 0.53 mm I.D., 0.16 μm with integrated 2 m x 0.53 mm I.D. guard (28668-U)
oven: 150 °C, 20 °C/min to 350 °C (15 min)
detector: FID, 400 °C
carrier gas: helium, 15 mL/min
injection: 1 μL, cool on-column
sample: lard extract
Zastosowanie
food and beverages
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)