Kluczowe dokumenty
GE17-5143-02
HiTrap® Benzamidine Fast Flow
Cytiva 17-5143-02, pack of 2 × 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
p-aminobenzamidine
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5143-02
warunki przechowywania
(0.05 M Sodium Acetate, pH 4.0 in 20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
1-9
Zakres roboczy
2-8
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 Benzamidine FF (high sub) są wstępnie pakowane z Benzamidine 812 4 Fast FLow (high sub) i zaprojektowane specjalnie do usuwania i/lub oczyszczania proteaz serynowych, takich jak trombina.
Zastosowanie
799 Benzamidine FF (high sub) to wstępnie zapakowane kolumny o pojemności 1 ml i 5 ml do wygodnego, jednoetapowego usuwania i/lub oczyszczania trypsyny, trypsynopodobnych proteaz serynowych i zymogenów, w tym urokinazy i prekalikreiny. Usuwanie proteaz serynowych można łatwo przeprowadzić bezpośrednio z surowicy, supernatantów komórek monoklonalnych i lizatów bakteryjnych.
Podłoże, Benzamidine 812 4 Fast FLow (high sub), jest również dostępne w pakietach laboratoryjnych i jest doskonałym wyborem do zwiększania skali. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak ÄKTAdesign lub 2008 System.
Cechy i korzyści
  • Skuteczne usuwanie trombiny i czynnika Xa po rozszczepieniu rekombinowanych białek.
  • Usuwanie proteaz serynowych można łatwo przeprowadzić bezpośrednio z surowicy, supernatantów komórek monoklonalnych i lizatów bakteryjnych.
  • 799 Benzamidine FF do wygodnego, jednoetapowego usuwania i/lub oczyszczania trypsyny, trypsynopodobnych proteaz serynowych i zymogenów, w tym urokinazy i prekalikreiny.
  • Wysoka zdolność wiązania.
  • Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak 6259 Design lub 2008 System.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows how to Purify or remove serine proteases with a Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow, Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page shows how to remove thrombin and Factor Xa using HiTrap® Benzamidine FF (high sub) from GE Healthcare.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
How to perform a separation with GST fusion proteins which are affinity chromatography tags used in GST MicroSpin Purifcation Module, GSTrap FF, GSTPrep FF 16/10, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow and Glutathione Sepharose 4B products from GE Healthcare.