GE17-5143-01
HiTrap® Benzamidine Fast Flow
Cytiva 17-5143-01, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
p-aminobenzamidine
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5143-01
warunki przechowywania
(0.05 M Sodium Acetate, pH 4.0 in 20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
1-9
Zakres roboczy
2-8
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Podłoże, Benzamidine Sepharose™ 4 Fast FLow (high sub), jest również dostępne w pakietach laboratoryjnych i jest doskonałym wyborem do skalowania. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak ÄKTAdesign lub FPLC™ System.
Cechy i korzyści
- Skuteczne usuwanie trombiny i czynnika Xa po rozszczepieniu rekombinowanych białek.
- Usuwanie proteaz serynowych można łatwo przeprowadzić bezpośrednio z surowicy, supernatantów komórek monoklonalnych i lizatów bakteryjnych.
- HiTrap™ Benzamidine FF do wygodnego, jednoetapowego usuwania i/lub oczyszczania trypsyny, trypsynopodobnych proteaz serynowych i zymogenów, w tym urokinazy i prekalikreiny.
- Wysoka zdolność wiązania.
- Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak konstrukcja ÄKTA™ lub system FPLC™.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to remove thrombin and Factor Xa using HiTrap® Benzamidine FF (high sub) from GE Healthcare.
How to perform a separation with GST fusion proteins which are affinity chromatography tags used in GST MicroSpin Purifcation Module, GSTrap FF, GSTPrep FF 16/10, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow and Glutathione Sepharose 4B products from GE Healthcare.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.