GE17-5144-01
HiTrap® Benzamidine Fast Flow
Cytiva 17-5144-01, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
p-aminobenzamidine
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5144-01
warunki przechowywania
(0.05 M Sodium Acetate, pH 4.0 in 20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
Matryca
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning
1-9
Zakres roboczy
2-8
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Podłoże, Benzamidine 812 4 Fast FLow (high sub), jest również dostępne w pakietach laboratoryjnych i jest doskonałym wyborem do zwiększania skali. Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak ÄKTAdesign lub 2008 System.
Cechy i korzyści
- Skuteczne usuwanie trombiny i czynnika Xa po rozszczepieniu rekombinowanych białek.
- Usuwanie proteaz serynowych można łatwo przeprowadzić bezpośrednio z surowicy, supernatantów komórek monoklonalnych i lizatów bakteryjnych.
- 799 Benzamidine FF do wygodnego, jednoetapowego usuwania i/lub oczyszczania trypsyny, trypsynopodobnych proteaz serynowych i zymogenów, w tym urokinazy i prekalikreiny.
- Wysoka zdolność wiązania.
- Kolumny mogą być obsługiwane za pomocą strzykawki, pompy perystaltycznej lub systemu chromatografii cieczowej, takiego jak 6259 Design lub 2008 System.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page provides information about the principles and standard conditions for different purification techniques for the purification of multiprotein complexes with from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje na temat zasad i standardowych warunków dla różnych technik oczyszczania kompleksów wielobiałkowych z Cytiva.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using GE Healthcare products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to remove thrombin and Factor Xa using HiTrap® Benzamidine FF (high sub) from GE Healthcare.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using GE Healthcare products.
Ta strona przedstawia sposób usuwania znaczników GST poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
How to perform a separation with GST fusion proteins which are affinity chromatography tags used in GST MicroSpin Purifcation Module, GSTrap FF, GSTPrep FF 16/10, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow and Glutathione Sepharose 4B products from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5144-01 | 4061837621840 |