GE17-5123-10
benzamidin Seph 4Fast Flow H-sub
Cytiva 17-5123-10, pack of 25 mL
About This Item
Polecane produkty
ligand
p-aminobenzamidine
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5123-10
warunki przechowywania
(0.05 M Sodium Acetate, pH 4.0 in 20% Ethanol)
macierz
highly cross-linked 4% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
1-9
working range
2-8
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Benzamidine Sepharose™ 4 Fast FLow (high sub) is based on highly cross-linked 4% Agarose enabling high fLow rates without losing binding capacity
- p-aminobenzamidine (pABA) immobilized on Sepharose™ 4 Fast FLow matrix gives high productivity, and allows easy scale-up.
- Effective removal of thrombin and factor Xa after tag cleavage of recombinant Proteins
- For convenient, one-step removal and/or purification of trypsin, trypsin-like serine proteases, and zymogens including urokinase and prekallikrein.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
This page shows how to Purify or remove serine proteases with a Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow, Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page provides information about the principles and standard conditions for different purification techniques for the purification of multiprotein complexes with from GE Healthcare.
Ta strona zawiera informacje na temat zasad i standardowych warunków dla różnych technik oczyszczania kompleksów wielobiałkowych z Cytiva.
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
Protokoły
This page shows how to remove thrombin and Factor Xa using HiTrap® Benzamidine FF (high sub) from GE Healthcare.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.