Merck
176109
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Mercuric acetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.68
Beilstein:
3563831
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥98.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pozostałości po redukcji
≤0.02%
mp
179-182 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.4%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
ciąg SMILES
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Mercury(II) acetate forms various addition compounds with olefins. Polarographic evaluation of these addition compounds has been proposed. It participates in the synthesis of nitrate esters, acetate esters, alcohols and ethers.
Mercury(II) acetate is a reagent mainly used in oxymercuration-demercuration reaction.
Zastosowanie
Due to its strong affinity towards sulfur, it finds application as a reagent in desulfurization reactions. Mercury(II) acetate may be used in the preparation of mercury(II) acetate-Nafion modified electrode, which can be used in anodic stripping voltammetry for the analysis of lead and copper ions in waste water samples.
Mercury(II) acetate may be used in the preparation of 2-benzylidene-3(2H)-benzofuran-3-ones (aurones). It may be used in the hydrothermal synthesis of [Hg2(apca)2]n [apca = 3-aminopyrazine-2-carboxylate], a new mercury(I)-organic framework based on Hg22 + dumbbell.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polarography of olefin-mercury (II) acetate addition compounds.
Fleet B and Jee RD.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 25(3), 397-408 (1973)
In situ hydrothermal synthesis of 2D mercury (I)-organic framework from 3-aminopyrazine-2-carboxylic acid and mercury (II) acetate.
Dehghanpour S, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 25, 79-82 (2012)
Mercury (II) acetate-Nafion modified electrode for anodic stripping voltammetry of lead and copper with flow-injection analysis.
Dalangin RR and Gunasingham H.
Analytica Chimica Acta, 291(1), 81-87 (1994)
Mercury (II) Acetate.
Dejmek M.
Synlett, 23(19), 2867-2868 (2012)
Synthesis of 2-benzylidene-3 (2H)-benzofuran-3-ones (aurones) by oxidation of 2'-hydroxychalcones with mercury (II) acetate.
Sekizaki H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61(4), 1407-1409 (1988)
Protokoły
Overcome challenges in synthesis and disulfide bond formation with protocols for Fmoc solid-phase peptide synthesis of peptides with cysteine and methionine.