Key Documents
1.04410
Supelco
Mercury(II) acetate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Mercury(II) acetate
About This Item
Wzór liniowy:
Hg(CH3COO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
216-491-1
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (complexometric)
Postać
solid
siła działania
40.9 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.01% Substances insoluble in dilute acetic acid
pozostałości po redukcji
≤0.02%
mp
178-180 °C (decomposition)
gęstość
3.27 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1000 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.3%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Stable -ESiMe3 Complexes of Cu(I) and Ag(I) (E=S, Se) with NHCs: Synthons in Ternary Nanocluster Assembly.: This research discusses the synthesis and characterization of stable Cu(I) and Ag(I) complexes, possibly applicable in nanocluster assembly, which includes Mercury(II) acetate as a catalyst for synthesis processes (Azizpoor Fard et al., 2016).
  • Zinc(II), cadmium(II), mercury(II), and ethylmercury(II) complexes of phosphinothiol ligands.: This article explores the coordination chemistry of mercury(II) with phosphinothiol ligands, offering insights into the complexation behavior that can influence analytical methodologies in detecting mercury species (Fernández et al., 2008).
  • Microscale preparation of even- and odd-numbered N-acetylheparosan oligosaccharides.: This study includes the use of Mercury(II) acetate in the enzymatic synthesis processes of oligosaccharides, highlighting its role in the preparation of complex biochemical structures (Minamisawa et al., 2006).
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
other heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.3 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)