Merck
215597
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
Dye content >85 %
Synonim(y):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.82
Numer w indeksie barw:
42500
Beilstein:
4164603
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Próba
>85.0% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
skład
Dye content, >85%
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
545 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Klucz InChI
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
Zastosowanie
Basic fuchsin is utilized for various applications:
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson′s method for bacterial flagella
Działania biochem./fizjol.
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Informacje prawne
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Archarna Sharma
Plant Chromosomes (1999)
Design and Fabrication of Standardized Hydroxyapatite Scaffolds with a Defined Macro-Architecture by Rapid Prototyping for Bone-Tissue-Engineering Research
Wilson CE
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 68, 123-132 (2004)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Hans-Ferdinand Linskens, John F. Jackson
Plant Fibers, 10 (2012)
I A Schrijver et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 48(1), 95-103 (2000-02-01)
Integral immunohistochemical analysis of immune responses in frozen sections requires that, in addition to constitutively expressed membrane CD markers, less stable determinants can be reliably visualized. Therefore, we compared the commonly used acetone fixation method with pararosaniline fixation for six