Kluczowe dokumenty
1.04242
Sigma-Aldrich
Fuchsin (C.I. 42510)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.85
Kod UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
5-6 (25 °C, 1 g/L in H2O)
mp
235 °C (decomposition)
rozpuszczalność
4 g/L
gęstość nasypowa
500 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3.ClH/c1-13-12-16(6-11-19(13)23)20(14-2-7-17(21)8-3-14)15-4-9-18(22)10-5-15;/h2-12,23H,21-22H2,1H3;1H
Klucz InChI
AXDJCCTWPBKUKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten barwnik "Fuksyna (C.I. 42510) - do mikroskopii Certistain®" jest stosowany do barwienia bakterii kwasoopornych (AFB) zgodnie z Kinyoun i służy do badań bakteriologicznych i histologicznych próbek materiału pochodzenia ludzkiego, na przykład rozmazów wzbogaconych kultur bakteryjnych lub wycinków histologicznych np. płuc. Ściana komórkowa bakterii kwasoopornych zawiera dużą ilość wosku i lipidów, w związku z czym absorbuje barwniki bardzo powoli. Jako środek zwiększający absorpcję barwnika fuksyny, a tym samym tworzenie kompleksu mykolan-fuksyna w ścianie komórkowej, roztwór karbolfuchsyny zastosowany do próbki jest zwykle podgrzewany do temperatury parowania. Jeśli używany jest roztwór karbolfuchsyny Kinyoun, ogrzewanie roztworu jest zbędne. W konsekwencji unika się uwalniania niebezpiecznych oparów fenolowych. Gdy bakterie kwasooporne wchłoną barwnik fuksynowy, praktycznie niemożliwe jest ich ponowne odbarwienie, nawet jeśli są intensywnie traktowane roztworem odbarwiającym, takim jak np. kwas solny w etanolu. W związku z tym bakterie kwasooporne są określane jako kwaso- i alkoholooporne do barwienia i są zabarwione na czerwono w wizualizacji mikroskopowej. Odpowiednio, wszystkie mikroorganizmy niekwasooporne są barwione odpowiednim barwnikiem. W niniejszej instrukcji obsługi są one barwione zgodnie z błękitem metylenowym. Wstępna obróbka próbek za pomocą Sputofluolu rozpuszcza bakterie z otaczającej lepkiej plwociny i materiału komórkowego. Jako barwnik CERTISTAIN® jest on chemicznie certyfikowany zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami.
Zastosowanie
do mikroskopii Certistain®
Komentarz do analizy
Barwnik ma stałą zawartość barwnika i niezawodną wysoką jakość, co jest jednym z głównych warunków powtarzalnego barwienia diagnostycznego.
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPUTOFLUOL is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3