Kluczowe dokumenty
12322
Iron(III) chloride solution
purum, 45% FeCl3 basis
Synonim(y):
Ferric chloride solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
45% (FeCl3)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- polymerizations
- oxidations
- oxidative couplings
- reductions
- C−C bond formation
- Ferrier rearrangement
- one-pot multicomponent condensations
- Friedel-Crafts reactions
- cyclization′s
- glycosidation
- Prins-type cyclisation
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?