Merck
C2284
Sigma-Aldrich
Copper(II) sulfate solution
4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
Synonim(y):
Cupric sulfate standard
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
stężenie
4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate)
pH
4
przydatność
suitable for determination of total protein (Recommended use with BCA solution (B9643) for total protein determination.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Symulacja strukturalna i ocena wydajności nowo zsyntetyzowanego ZIF w adsorpcji MO z roztworów wodnych: W artykule oceniono nowo zsyntetyzowany zeolityczny szkielet imidazolanowy (ZIF), zawierający siarczan miedzi(II) w celu zwiększenia adsorpcji oranżu metylowego z wody, wykazując jego skuteczność w technologiach oczyszczania wody (Ravankhah i Fathi, 2024).
Opakowanie
Also available as part of the Bicinchoninic Acid Kit for Protein Determination (BCA-1).
Przydatność
This product is commonly used for protein determination by the Bicinchoninic Acid (BCA) method.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David Sanz-Rubio et al.
Scientific reports, 8(1), 10306-10306 (2018-07-10)
Exosomes are nano-vesicles present in the circulation that are involved in cell-to-cell communication and regulation of different biological processes. MicroRNAs (miRNAs) are part of their cargo and are potential biomarkers. Methods of exosome isolation and the inter-individual and intra-individual variations
Sarah J Routledge et al.
Microbial cell factories, 10, 17-17 (2011-03-24)
Pichia pastoris is a widely-used host for recombinant protein production. Initial screening for both suitable clones and optimum culture conditions is typically carried out in multi-well plates. This is followed by up-scaling either to shake-flasks or continuously stirred tank bioreactors.
Motoi Kikusato et al.
Poultry science, 100(2), 957-963 (2021-02-02)
Broiler chickens reared under heat stress (HS) conditions have decreased growth performance and show metabolic and immunologic alterations. This study aimed to evaluate the effect of supplementation with a standardized blend of plant-derived isoquinoline alkaloids (IQ) on the growth performance
Mary T Galgano et al.
Human pathology, 40(10), 1434-1440 (2009-05-12)
Protein kinase C-related kinases are regulated by phosphatidylinositol-3-kinase and Rho family GTPases. The isoform PRK1 has been characterized in detail in prostate cancer, but not in other carcinomas. We analyzed our prior microarray data for PRK1 gene expression in 175
Tushar Dubey et al.
Scientific reports, 10(1), 12380-12380 (2020-07-25)
The intracellular Tau aggregates are known to be associated with Alzheimer's disease. The inhibition of Tau aggregation is an important strategy for screening of therapeutic molecules in Alzheimer's disease. Several classes of dyes possess a unique property of photo-excitation, which
Protokoły
Standardowa procedura ilościowego oznaczania stężenia białka całkowitego w roztworze metodą BCA.
Powiązane treści
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Metody kwantyfikacji białek, odczynniki i technologia testów immunologicznych do dokładnego pomiaru stężenia białek w różnych próbkach.
Metody kwantyfikacji białek, odczynniki i technologia testów immunologicznych do dokładnego pomiaru stężenia białek w różnych próbkach.