Merck
908940
Sigma-Aldrich
Copper(II) sulfate
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Cupric sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
CuSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
7.3 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri
Próba
≥99%
Formularz
powder
jakość
free-flowing
mp
200 °C (dec.) (lit.)
gęstość
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
7848 to innowacyjna linia produktów opakowaniowych, która pomaga wyeliminować zbrylanie materiału poprzez dodanie dodatkowych etapów procesu pakowania bez żadnych dodatków chemicznych, środków zapobiegających zbrylaniu lub związków hydrofobowych. >7848 oferuje wygodniejszy i bezpieczniejszy sposób obchodzenia się z produktami.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.